Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
250 ml
500 ml
11379819 1000 mL 1000 ml
11389819 100 mL 100 ml
11369819 250 mL 250 ml
11399819 500 mL 500 ml
4 options
Código de producto. 11379819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23830.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El heptanal se utiliza como intermediario de síntesis en la industria de las fragancias y los sabores. Es el precursor del 1-heptanol, el heptanoato de etilo y ciertos lubricantes.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 1,3 g/l.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-71-7
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00007028
Clave InChI FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
Nombre IUPAC heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanal
Punto de fusión -43°C
Densidad 0.85
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.4125
Cantidad 1000 mL
Número UN UN3056
Beilstein 1560236
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,4658
Información de solubilidad Soluble in water 1.3g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Heptanal