Learn More
Heptano, extra puro, fracción, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10060160
Heptano, extra puro, fracción, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10060160
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10060160
Marca: Fisher Chemical H/0100/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Heptane, Extra Pure, Fraction, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-49-0
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00081849
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Presión de vapor 48mbar at 20°C
Viscosidad 0.4 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 3.5
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de fusión -90°C
Punto de ebullición 90°C to 100°C
Nombre IUPAC Éter de petróleo
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
Heptano, extra puro, fracción, SLR, Fisher Chemical >