Learn More
Heptano, N-heptano al ≈99 %, para HPLC Código de producto.: 10664912
Heptano, N-heptano al ≈99 %, para HPLC
Código de producto. 10664912
1 l, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 10664912
Marca: Fisher Chemical H/0106/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
C7H16, número de CAS-142-82-5, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, sin color, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptano, -91 °C, 9544, 100,205, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8900, CCCCCCC, 3,5, 48 mbar a 20 °C, 0,4 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 l
Presión de vapor 48 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.4 mPaS a 20 °C
Densidad del vapor 3.5
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de fusión -91 °C
Punto de ebullición 98 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2 g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2527693 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
Número de lote2527346 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
Número de lote2527159 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
Heptano, N-heptano al ≈99 %, para HPLC >