Learn More
Heptane-(n) 99+%, HPLC Grade For HPLC and Laboratory Use, Chem Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Punto de fusión | -90°C |
Color | Incolora |
Acidez | < 0.0005 meq/g |
Densidad | 0.69 g/mol |
Punto de ebullición | 98°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | -4 °C |
Envase | Frascos de vidrio |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | > 99% |