Learn More
Ácido heptanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783351 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10092000 1 L Frasco de vidrio 1 litro
13468398 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10783351
Marca: Thermo Scientific Acros 164172500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-14-8
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00004426
Clave InChI MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
Nombre IUPAC ácido heptanoico
SMILES CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanoic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -10.5°C
Color Blanco
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 223.0°C to 223.4°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CO2H
Índice de refracción 1.4210 to 1.4240
Cantidad 250 mL
Beilstein 02,338
Índice Merck 15,4695
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
Viscosidad 3.40 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.