Learn More
Ácido heptanoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403288
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11403288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17704.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Heptanoic acid is used as an organic building block for the synthesis of a variety of chemical compounds. It is involved in the esterification of steroids and used in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as trenbolone enanthate, testosterone enanthate, drostanolone enanthate and methenolone enanthate. It is also used as an internal standard during gas chromatography analysis of the butyl esters of volatile acids. Its ester derivatives are used in the fragrance and flavor industries as well as cosmetics and industrial lubricants in aviation, refrigeration and automobile. It is used to prepare sodium heptanoate, which is used as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido heptanoico se utiliza como un compuesto básico orgánico para la síntesis de distintos compuestos químicos. Participa en la esterificación de esteroides y se utiliza en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos como enantato de trembolona, enantato de testosterona, enantato de drostanolona y enantato de metenolona. También se utiliza como patrón interno durante el análisis de cromatografía de gases de los ésteres butílicos de los ácidos volátiles. Los derivados de éster se utilizan en las industrias de sabores y fragancias, así como en cosméticos y en lubricantes industriales en aviación, refrigeración y automóviles. Se utiliza para preparar heptanoato sódico, que se utiliza como inhibidor de la corrosión.
Solubilidad
Miscible con acetona, etanol, éter dietílico, dimetilformamida, dimetilsulfóxido y ácido nítrico. Ligeramente soluble en tetracloruro de carbono y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-14-8
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00004426
Clave InChI MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
Nombre IUPAC ácido heptanoico
SMILES CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanoic acid
Punto de fusión -8°C
Densidad 0.917
Punto de ebullición 222°C to 223°C
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)5CO2H
Índice de refracción 1.423
Cantidad 500 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1744723
Índice Merck 14,4660
Información de solubilidad Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether,dimethylformamide,dimethyl sulfoxide and nitric acid. Slightly soluble in carbon tetrachloride and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza ≥98%