Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marca: Thermo Scientific™ 51030478
Ver más versiones de este producto
Descripción
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
- Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable.
- Estantes perforados ajustables.
- Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
- El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas.
- Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables.
- La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
- El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
- En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en cinco minutos.
- Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se depositen en las superficies internas.
- El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo.
- La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes.
- Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de bandeja de agua tradicionales.
- Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con respaldo operativo.
- Elección de conductividad térmica (TC) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 de infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz
- Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico)
- Durante la noche el ciclo simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilizar en autoclave las piezas por separado.
- El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara
- Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
- Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Especificaciones
5,8 pies cúb. | |
USB y de 4-20 mA opcional | |
165 L | |
Del 1 al 20% | |
LED | |
Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % | |
<93 % a 37 °C | |
Incubador de CO2 | |
183 lb | |
230 V |
CE, CSA | |
Incubadora individual de 165 l, modelo estándar | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
Acero inoxidable | |
Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 % | |
Ambiente +3°C a 55°C | |
Depósito de agua integrado con cobertura | |
230 V, 50/60 Hz |