Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Fresco™ 17
Ideal para el uso diario en el laboratorio, centrifuga hasta 24 tubos de microcentrífuga por procesamiento con refrigeración.
en la oferta
Especificaciones
Capacidad | 24 x 1.5/2 ml |
---|---|
Vel. máx | 13,300 rpm |
RCF máx. | 17,000 xg |
Nivel de ruido | 50 dbA |
Intervalo de temperatura | De - 9 a + 40 °C |
Descripción
Acelere los procesos rutinarios de preparación de muestras hasta 17,000 x g con nuestra microcentrífuga estándar, disponible con refrigeración. Cuando nuestro Thermo Scientific Fresco 17 se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífugas ofrecen productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:- Rendimiento de hasta 17,000 × g con una rápida aceleración y deceleración.
- Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1.5 a 2.0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
24 x 1.5/2 ml | |
17,000 xg | |
De - 9 a + 40 °C | |
Centrífuga de sobremesa | |
Sí | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
28.0 kg (62.0 lb) |
13,300 rpm | |
50 dbA | |
CSA, CE, IVD | |
Centrífuga Fresco 17 refrigerada | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); HOLD | |
33.0 x 29.5 x 44.5 cm (12.9 x 11.6 x 17.5 pulg) |