Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas pequeñas de sobremesa Megafuge™ 8
Desarrolle aplicaciones clínicas y de investigación con esta centrífuga pequeña de sobremesa, la cual ofrece una interfaz inteligente y sencilla, y una capacidad excepcional con un diseño compacto.
en la oferta
Especificaciones
Capacidad | 4 x 145 ml (con rotor TX-150), 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic III) |
---|---|
Características de seguridad | Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas |
Certificaciones/conformidad | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; lista UL/marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido) |
Tipo de controlador | Microprocesador |
Sistema de accionamiento | Inducción sin escobillas de accionamiento directo |
Descripción
Desarrolle aplicaciones clínicas y de investigación con la centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ Megafuge™ 8, la cual ofrece una interfaz inteligente y sencilla, y una capacidad excepcional con un diseño compacto (disponible ahora en versiones ventilada y refrigerada).
Innovaciones clave:
- El intercambio de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y activable mediante un pulsador en tan solo tres segundos permite la instalación y extracción del rotor sin errores, y el acceso a la cámara libre de obstáculos para facilitar la limpieza.
- Las opciones de sellado de biocontención, como las tapas Thermo Scientific™ ClickSeal™ certificadas†, facilitan la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
- Optimiza el espacio en la mesa mediante su capacidad ampliada:
- Procesamiento de hasta 8 tubos cónicos de 50 ml, 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, microplacas y microtubos con una configuración basculante.
- Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 ml a más de 12.000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30.279 x g.
Aplicaciones clínicas:
- Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante.
- El intercambio de rotores Auto-Lock simplifica la limpieza mediante el acceso completo a la cámara.
Aplicaciones de investigación:
- Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, cuatro microplacas o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación.
- Intercambio del rotor Auto-Lock para garantizar la flexibilidad de las aplicaciones (facilidad de uso con tubos de 50 ml o microplacas y microtubos).
Otras características:
- Bajos niveles de ruido, de tan solo 52 dBA con un rendimiento de 17.850 rpm/30.279 x g (con centrífuga Megafuge 8R), para garantizar la tranquilidad en el laboratorio.
- Funcionamiento con un toque mediante protocolos previamente guardados y nomenclatura alfanumérica.
- Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
- Interfaz de usuario que permite el uso con guantes y detergente.
- Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) para la programación, las condiciones del ciclo, las alertas y los mensajes de servicio técnico.
- De conformidad con las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD.
†Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Especificaciones
4 x 145 ml (con rotor TX-150), 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic III) | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; lista UL/marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido) | |
Inducción sin escobillas de accionamiento directo | |
Megafuge™ | |
TX-150 |
Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas | |
Microprocesador | |
99 h 59 min, continuo | |
2 (estándar y suave) |