Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15158902 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo laminar ECO
Cable de alimentación y toma interna
Descripción:
Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz
Suiza
Material:
Melamina, vidrio de seguridad templado
Anchura (imperial):
3 ft
4 ft
5 ft
6 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Descripción Material Anchura (imperial) unitSize
15158902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 4 ft cada uno
15128902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 3 ft cada uno
15148902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 5 ft cada uno
15138902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 6 ft cada uno
15303222 Cable de alimentación y toma interna Suiza Melamina, vidrio de seguridad templado - cada uno
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15158902
Marca: Thermo Scientific™ 51029702
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC.
Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC para reducir el consumo de energía.
Los bancos limpios HERAguard ECO proporcionan un gran rendimiento con eficacia, seguridad y funcionalidad optimizadas. Ahora disponibles con motores CC dobles, que consumen menos energía que los modelos anteriores. Ideales para aplicaciones de laboratorio donde se necesita protección del producto.
Los bancos limpios proporcionan lo siguiente:
  • Protección de muestras
  • Condiciones de aire limpio que pueden ser validadas
  • Facilidad de uso
Anchuras interiores:
  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm
Alturas de trabajo:
  • Altura de trabajo estándar de 650 mm
  • Altura de trabajo especial de 950 mm
Visión completa
  • Las ventanas laterales incrementan la luz disponible dentro del área de trabajo y proporcionan un entorno de trabajo agradable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo laminar ECO
Material Melamina, vidrio de seguridad templado
Velocidad del aire Nivel I: De 0,15 a 0,25 m/s, nivel II: De 0,36 a 0,45 m/s
Fondo interior (imperial) 23,03 in
Fondo interior (métrico) 585 mm
Descripción Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz
Características ecológicas Energéticamente eficiente
Altura (imperial) 46,06 in
Altura (imperial) interior 25,39 in
Altura (métrico) 1170 mm
Altura (métrico) interior 645 mm
Hertz 50/60 Hz
Iluminación >1000 lx
Longitud (métrico) 810 mm
Capacidad portante (métrico) 30 kg
Modelo ECO 1.2
Nivel de ruido Nivel I: < 55; nivel II: < 60 dBA
Puertos 3
Consumo de energía 270 W
Tensión 230 V
Peso (métrico) 120 kg
Anchura (imperial) 4 ft
Anchura (imperial) interior 48,03 in
Anchura (métrico) 1300 mm
Anchura (métrico) interior 1220 mm
Material de la ventana Tempered Safety Glass