Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de suelo para cabinas de flujo laminar Heraguard™ ECO
Código de producto. 10621154 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Barra reposapiés
Ruedecillas
Soporte de suelo
Soporte de suelo ajustable
Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura
Para utilizar con (equipo):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Soportes fijos y ajustables manualmente
Soportes sin regulación eléctrica de 0,9 m
Soportes sin regulación eléctrica de 1,8 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10621154
Marca: Thermo Scientific™ 50109309
Elija entre soportes de suelo fijos, manuales y ajustables eléctricamente para la cabina de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Diferentes soportes de suelo para las cabinas de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO: fijos, manuales y ajustables eléctricamente.
† Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA. Según los datos de pruebas internas y del University of Michigan Field Study, publicado en American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Heraguard ECO 1.2
Descripción Proporciona una altura de trabajo ECO de 760 mm
Tipo de producto Soporte de suelo
Altura global (métrico) 680 mm
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.