Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de suelo para cabinas de flujo laminar Heraguard™ ECO
Código de producto. 11539915 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Barra reposapiés
Ruedecillas
Soporte de suelo
Soporte de suelo ajustable
Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura
Para utilizar con (equipo):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Soportes fijos y ajustables manualmente
Soportes sin regulación eléctrica de 0,9 m
Soportes sin regulación eléctrica de 1,8 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
11539915 Barra reposapiés Soportes sin regulación eléctrica de 1,8 m cada uno
10294014 Soporte de suelo ajustable Heraguard ECO 1.5 cada uno
10244394 Barra reposapiés Soportes sin regulación eléctrica de 0,9 m cada uno
10546074 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 1.5 cada uno
10470484 Soporte de suelo Heraguard ECO 0.9 cada uno
10060514 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 0.9 cada uno
10019882 Soporte de suelo Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 PCS
10690394 Soporte de suelo ajustable Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 PCS
11509935 Ruedecillas Soportes fijos y ajustables manualmente paquete de 4
10621154 Soporte de suelo Heraguard ECO 1.2 cada uno
10101293 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 1.2 cada uno
10706255 Soporte de suelo Heraguard ECO 1.5 1 PCS
10090163 Soporte de suelo con regulación electrónica de la altura Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 cada uno
10603955 Soporte de suelo ajustable Heraguard ECO 0.9 cada uno
14 options
Código de producto. 11539915
Marca: Thermo Scientific™ 50051985
Elija entre soportes de suelo fijos, manuales y ajustables eléctricamente para la cabina de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Diferentes soportes de suelo para las cabinas de flujo laminar Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO: fijos, manuales y ajustables eléctricamente.
† Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA. Según los datos de pruebas internas y del University of Michigan Field Study, publicado en American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Soportes sin regulación eléctrica de 1,8 m
Descripción Barra reposapiés KFR 18
Tipo de producto Barra reposapiés