Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de seguridad biológica Herasafe™ 2030i Serie CTS™ - EN12469
HeraSafe 2030i-CTS Series, Factory Acceptance Compliance Package including Compliance Binder to support a timely and rapid validation process.
Marca: Thermo Scientific™ 51033759
Descripción
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. The Herasafe 2030i BSC CTS Series is designed to deliver performance with superior precision for demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives.
Características:- Interfaz de pantalla táctil intuitiva para una indicación clara del estado y el rendimiento
- Guillotina frontal electrónica
- Reposabrazos ergonómico y versiones opcionales de acolchado esterilizable en autoclave
- Luces LED interiores y ventanas laterales
- La funcionalidad de seguridad autónoma mantiene un flujo de aire adecuado y supervisa condiciones críticas en tiempo real, sin que el usuario tenga que intervenir (sistema de autocompensación Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus
- y de verificación de flujo de aire digital (DAVe))
- Tecnología SmartClean Plus e interior de acero inoxidable de 316L y de alta calidad para facilitar la limpieza y desinfección
- Intensidad de la luz UV germicida autoajustable
- Salida de datos USB estándar
- Capacidad integrada para conectarse a la nube Thermo Fisher Scientific mediante Wi-Fi. En las regiones donde el servicio esté disponible, se puede conectar de forma remota a través de nuestra aplicación, comprobar el estado del equipo y detectar alertas, alarmas y el registro del usuario.
- Documentos de asistencia técnica del producto
- Certificaciones normativas y de conformidad
- Documentos de trazabilidad/validación
- Periodo de garantía de fábrica
- Garantía Total Care TCWBSC
- Período posterior a la garantía
- Extensión de garantía EWBSC20
- Plan de servicio técnico directo TDPBSC
- Plan de servicio Total Care TCPBSC
- Servicio de cualificación
- Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación NSF 49 (Estados Unidos) IOQPCKE89003610
- Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación EN 12469 (Europa) IOQPCKE89003488
- Servicio IQ/OQ in situ para la norma de certificación DIN 12980 (Alemania) IOQPCKE89003613
Especificaciones
BSC Herasafe 2030i (inglés) | |
Acero inoxidable (316) | |
Herasafe 2030i | |
200 mm | |
GUI de 1,9 cm (7 in) | |
H14 HEPA | |
55 W/h | |
2 a cada lado más Smart Ports | |
800 x 1300 x 1536 | |
800 mm | |
225 kg | |
153 W/h |
EN 12469 | |
Documentación de pruebas de aceptación de fábrica | |
2 en la pared trasera | |
51,1 in | |
1,0000 | |
1300 mm | |
LED | |
7,8 in | |
50/60 Hz | |
200 kg | |
230 V |