Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, puertas con cierre y alarmas.
Marca: Thermo Scientific™ 51029337
6683.25 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, una puerta de incubadora con cierre y alarma de acceso restringido y alarmas automáticas por exceso o defecto de temperatura. Hay disponibles modelos con exterior de acero inoxidable, que cuentan con una superficie resistente a la corrosión, sólida y fácil de limpiar que satisface las exigentes necesidades de los laboratorios farmacéuticos y clínicos.
Características:- La convección doble ofrece versatilidad para distintas aplicaciones (salvo en las unidades de gran capacidad)— velocidad del ventilador ajustable de 0 a 100%
- Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
- Interior de acero inoxidable fácil de limpiar (AISI 304)
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
- Puerta con cierre y con alarma de acceso restringido (salvo en las unidades de gran capacidad)
- Tamaño excepcionalmente pequeño
- Amplio intervalo de temperatura de 5°C por encima de la temperatura ambiente a 105°C—, adecuado para operaciones de secado
- Alarma automática de exceso o defecto de temperatura
- Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
Ciclo de descontaminación a 140°C
- A 140 °C, los microorganismos contaminantes se reducen al mínimo, —comparable con una esterilización— en un ciclo de seis horas
- Los elementos interiores no requieren esterilización en autoclave por separado
- Certificada por un instituto microbiológico acreditado
Información para pedidos:
la disponibilidad puede variar según el país.
Garantía 2 años
Especificaciones
24,79 pies cúb. | |
750 l; exterior recubierto; 230VAC | |
Acero inoxidable | |
Acero revestido | |
Específico del país | |
Incubadora microbiológica | |
±0,3°C @ 37°C | |
20,6 x 39,5 x 52,6 pulg (52,4 x 100,4 x 133,5 cm) | |
30,3 in | |
49,7 in | |
126,1 cm | |
60,8 in | |
154,5 cm | |
20,6 in | |
452 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
1600 W | |
50/60 Hz |
Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío | |
702 l | |
Convección mecánica | |
2 suministrados/39 máx. | |
Ambiente +5 °C a 105 °C | |
±0,2°C @ 37°C | |
semanal / tiempo real / hora | |
77 x 126,1 x 154,5 cm | |
77 cm | |
39,5 in | |
100,4 cm | |
52,6 in | |
133,5 cm | |
52,4 cm | |
204 kg | |
230 V | |
7 A |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.