Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas compactas Heratherm™
Código de producto. p-4529505 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Norma EU, cable/enchufe para RU y Australia
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10699640 Norma EU, cable/enchufe para RU y Australia 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10699640
Marca: Thermo Scientific™ 50125882
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ahorre espacio con nuestra estufa microbiológica compacta, que es ideal para un espacio de trabajo personalizado o laboratorios concurridos con pequeños volúmenes de muestras.
Ahorre espacio con la incubadora microbiológica compacta Thermo Scientific™ Heratherm™. Sus dimensiones reducidas la convierten en la solución ideal para un espacio de trabajo personalizado o para laboratorios muy ocupados con volúmenes reducidos de muestras. La unidad más compacta de la familia de incubadoras microbiológicas Heratherm tiene una capacidad de 18 l y opera a temperatura ambiente o a temperaturas inferiores.
Características:
  • Espacio mínimo de sobremesa para zonas de laboratorios con poco espacio
  • Interfaz de uso fácil
  • Luz interior y puerta con ventana para facilitar la observación de las muestras
Seguridad de temperatura:
  • Temperatura ambiente o inferior 17°C a 40°C
  • Uniformidad de temperatura de ± 1,2 °C (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,2 °C (medida a 37 °C)
  • Alta exactitud de la temperatura
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Garantía: Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,65 pies cúb.
Capacidad del estante (imperial) 4,4 lb
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Tipo de controlador Indicador LED
Capacidad (métrico) 18 l
Convection Type Convección mecánica
N.º de estantes 2 suministrados/3 máx.
Tipo de tapón Norma EU, cable/enchufe para RU y Australia
Intervalo de temperatura (métrico) 17°C a 50°C
Tipo Incubadora microbiológica
Estabilidad de la temperatura ±0,2 °C
Uniformidad de temperatura ±1,2 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 29 x 18 x 31 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47 x 26 x 41,5 cm
Longitud (imperial) 18,5 in
Longitud (métrico) 47 cm
Anchura (imperial) 10,2 in
Anchura (imperial) interior 7,1 in
Anchura (métrico) 26 cm
Anchura (métrico) interior 18 cm
Altura (imperial) 16,3 in
Altura (imperial) interior 12,2 in
Altura (métrico) 41,5 cm
Altura (métrico) interior 31 cm
Fondo interior (imperial) 11,4 in
Fondo interior (métrico) 29 cm
Peso (imperial) 15,9 lb
Peso (métrico) 7,2 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 45 W
Amperaje 0,45 - 0,85 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.