Learn More
Thermo Scientific™ Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™, 194 l, 230 V
Escala de temperatura: Ambiente +5 °C a 75 °C
Marca: Thermo Scientific™ 51028131
1888.30 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 45.00000kg
Descripción
Utilice incubadoras microbiológicas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm para aplicaciones rutinarias. La línea de incubadoras de protocolo general Heratherm se ha diseñado pensando en la seguridad de las muestras para aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.
- La convección por gravedad ofrece un flujo de aire suave y un secado mínimo
- Intervalo de temperatura desde temperatura ambiente 5 °C hasta 75 °C
- Uniformidad de temperatura de ± 0,6 °C (medida a 37 °C)
- Estabilidad de temperatura de ± 0,2 °C (medida a 37 °C)
- Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430)
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
- Tamaño excepcionalmente pequeño
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
4 pies cúb. | |
Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío | |
Acero inoxidable | |
2 suministrados/16 máx. | |
Temperatura ambiente de + 5 a 75 °C | |
41.4 x 46.4 x 60.8 cm (16.3 x 18.3 x 23.9 pulg) | |
112 lb | |
230 V, de 50 a 60 Hz | |
540 W | |
50/60 Hz |
Marcado CE | |
117 L | |
Convección por gravedad | |
Específico del país | |
Incubadora microbiológica | |
56.5 x 64 x 82 cm (22.2 x 25.2 x 32.3 pulg) | |
51 kg | |
230 V | |
2.3 A |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.