Learn More
Thermo Scientific™ Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™, 194 l, 230 V
Escala de temperatura: Ambiente +5 °C a 75 °C
Marca: Thermo Scientific™ 51029322
4150.30 EUR hasta el 2024-12-15
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Utilice incubadoras microbiológicas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm para aplicaciones rutinarias. La línea de incubadoras de protocolo general Heratherm se ha diseñado pensando en la seguridad de las muestras para aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.
Características principales:- La convección por gravedad ofrece un flujo de aire suave y un secado mínimo
- Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430)
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Tamaño excepcionalmente pequeño
- Rango de temperatura desde temperatura ambiente de +5° a 75 °C
- Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
Información para pedidos:
la disponibilidad puede variar según el país.
Garantía Garantía de 2 año
Especificaciones
14,3 pies cúb. | |
Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío | |
Acero inoxidable | |
2 suministrados/39 máx. | |
Ambiente +5 °C a 75 °C | |
±0,4°C @ 37°C | |
22,4 x 21,4 x 51,5 pulg (56,9 x 54,4 x 130,7 cm) | |
30,3 in | |
30,6 in | |
77,8 cm | |
60,8 in | |
154,5 cm | |
22,4 in | |
320 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
1200 W | |
50/60 Hz |
Marcado CE | |
405 l | |
Convección por gravedad | |
Específico del país | |
Incubadora microbiológica | |
±0,5°C @ 37°C | |
77 x 77,8 x 154,5 cm | |
77 cm | |
21,4 in | |
54,4 cm | |
51,5 in | |
130,7 cm | |
56,9 cm | |
145 kg | |
230 V | |
5 A |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.