Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de protocolo general Heratherm™
Realice aplicaciones rutinarias de manera sencilla y segura con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™.
Marca: Thermo Scientific™ 51029342
6443.07 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Realice aplicaciones rutinarias de manera sencilla y segura con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™, que ofrecen una solución de calentamiento y secado idónea para las necesidades clínicas, industriales o de investigación.
Las estufas de protocolo general Heratherm ofrecen convección por gravedad para calentamiento y secado suaves o convección mecánica para un calentamiento y secado más rápidos, así como excelente uniformidad de la temperatura. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas, a la vez que ofrecen una uniformidad de temperatura de ±4 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,4 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±4,0 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,4 °C a 150 °C.
- Cinco tamaños (60, 100, 180, 400 o 750 l)
- Temperaturas de funcionamiento de 50 °C a 250 °°C.
- Sistema de alarma automática de exceso de temperatura para proteger las muestras
- Bajo consumo energético general
- Temporizador incorporado
- Excelente relación de volumen/superficie
- Cámaras de acero inoxidable galvanizado resistente a la corrosión, con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Funcionamiento con botón táctil controlado por microprocesador fácil de usar
- Fácil acceso: las puertas se pueden abrir a más de 180 °C.
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío | |
50°C a 250°C | |
Se suministran 2, máximo de 39 | |
ON/OFF (Encendido/apagado) | |
30,3 x 49,7 x 60,8 pulg (77 x 126,1 x 154,5 cm) | |
77 cm | |
39,5 in | |
100,4 cm | |
51,5 in | |
130,7 cm | |
59 cm | |
400 V | |
13 A |
774 l | |
Convección por gravedad, Modelo de 3fases | |
±0,5 °C | |
23,2 x 39,5 x 51,5 pulg (59 x 100,4 x 130,7 cm) | |
30,3 in | |
49,7 in | |
126,1 cm | |
60,8 in | |
154,5 cm | |
23,2 in | |
400 V 50/60 Hz | |
6350 W | |
50/60 Hz |
Videos
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
-
Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.