Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de protocolo general Heratherm™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice aplicaciones rutinarias de manera sencilla y segura con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™, que ofrecen una solución de calentamiento y secado idónea para las necesidades clínicas, industriales o de investigación.
Características:
- Temperaturas de funcionamiento de 50 °C a 250 °C
- Sistema de alarma por exceso de temperatura automático
- Bajo consumo energético general
- Temporizador incorporado
- Cámaras de acero inoxidable resistentes a la corrosión con esquinas redondeadas
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Funcionamiento con botón táctil controlado por microprocesador fácil de usar
- Ángulo de apertura de puertas superior a 180 °C
La disponibilidad puede variar según el país.
Garantía: Garantía de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío |
| Capacidad (métrico) | 105 L |
| Temperatura (métrico) | 50°C a 250°C |
| Tipo | Convección por gravedad |
| N.º de estantes | 2 suministrados/16 máx. |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,4 °C |
| Temporizador | ON / OFF |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 16.3 x 17.2 x 22.8 in. (41.4 x 43.8 x 58 cm) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm) |
| Longitud (imperial) | 22,2 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.