Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de protocolo general Heratherm™, 230 VCA, 50/60 Hz
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Lleve a cabo el trabajo diario de laboratorio con las estufas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm™, que ofrecen uniformidad de temperatura, configuración sencilla y bajo consumo de energía. Diseñadas para un consumo bajo de energía con un diseño de puerta exclusivo y una emisión de calor muy eficiente que reduce el aislamiento. Entre sus características adicionales incluye un temporizador incorporado, una pantalla fácil de consultar y un sistema de alarma para proteger las muestras.
Las estufas de protocolo general Heratherm ofrecen convección por gravedad para calentamiento y secado suaves o convección mecánica para un calentamiento y secado más rápidos, así como excelente uniformidad de la temperatura. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas a la vez que ofrecen uniformidad de temperatura de ±4,4 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de ±0,4 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±2,8 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C.
- Cinco tamaños (60, 100 o 180, 400 o 750 l)
- Temperaturas de funcionamiento de 50 °C a 250 °°C.
- Sistema de alarma automática de exceso de temperatura para proteger las muestras
- Bajo consumo energético general
- Temporizador incorporado
- Excelente relación de volumen/superficie
- Cámaras de acero inoxidable resistente a la corrosión, con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Funcionamiento con botón táctil controlado por microprocesador fácil de usar
- Fácil acceso: las puertas se pueden abrir a más de 180 °C.
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío |
| Capacidad (métrico) | 176 l |
| Temperatura (métrico) | 50°C a 250°C |
| Tipo | Convección por gravedad |
| N.º de estantes | 2 suministrados/19 máx. |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,4 °C |
| Temporizador | ON/OFF (Encendido/apagado) |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 23,2 x 17,2 x 26,8 pulg (58,9 x 43,8 x 68 cm) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 29,1 x 25,2 x 36,2 in (73,8 x 64 x 92 cm) |
| Longitud (imperial) | 29,1 in |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.