Learn More
Thermo Scientific™ Estufa microbiológica refrigerada Heratherm™ IMP400, 381 l, acero inoxidable
Disfrute de los avances en incubación con precisión en la temperatura, mayor eficiencia energética y más facilidad de uso.
9115.35€ - 12562.50€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
---|---|
Material | Acero revestido |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 70 °C |
Tipo | Incubadora automatizada |
Pantalla | Fluorescente de vacío grande |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tensión | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Tensión | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15689408
|
Thermo Scientific™
51031564 |
6,3 pies cúb. | 178 l | 230 V | Toma eléctrica interna: UE (enchufe CEE 7/4 y toma interior) |
9115.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15662079
|
Thermo Scientific™
51031567 |
13,5 pies cúb. | 381 l | 230 V | Toma eléctrica interna: UE (enchufe CEE 7/4 y toma interior) |
12562.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Logre un potencial sin precedentes en incubación con la precisión de temperatura que necesita para aplicaciones que lo demandan. Con un intervalo de temperatura de + 5 a + 70 °C, las incubadoras refrigeradas Thermo Scientific Heratherm están equipadas con tecnología Peltier para alcanzar y mantener las temperaturas ambiente precisas que necesita para obtener resultados fiables. Estas unidades no utilizan refrigerantes peligrosos y emplean menos energía que el producto convencional, por lo que representan la opción ideal para laboratorios que buscan la eficiencia energética.
- Intervalo de temperatura de + 5 a + 70 °C
- Disponible en 2 tamaños: modelo de sobremesa de 178 l (6,3 pies cúbicos) y un modelo de suelo con ruedas giratorias de 381 l (13,5 pies cúbicos)
- Gran estabilidad y uniformidad de temperatura para mantener las muestras en un entorno seguro, con una uniformidad de hasta +/- 0,3 °C (20 °C) y una estabilidad de hasta +/- 0,1 °C
- Consumo mínimo de energía de 80 Wh/h (sobremesa)/150 Wh/h (suelo) a 20 °C - Tenga en cuenta que las unidades refrigeradas del compresor comparables consumen hasta 6 veces esta cantidad*
- Espuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC que garantiza una temperatura óptima y previene la condensación
- La puerta calefactada con control energético inteligente evita la condensación, incluso a bajas temperaturas
- Sofisticada función de temporizador con modo semanal, diario o en tiempo real
- Intuitiva función de programabilidad para definir aumentos de temperatura, humedad/refrigeración y permanencia: almacenamiento de hasta 10 programas con 10 sencillos pasos
- Apagado por exceso de temperatura ajustable para protocolos que requieren establecimiento de límites para protección – (clase 2 de acuerdo con la norma DIN12880)
- Visión segura de las muestras a través de una puerta de vidrio interna con reducido impacto en la temperatura
- Contención segura gracias a la alarma automática de temperatura insuficiente o excesiva
- Puerto de acceso estándar para la monitorización de datos (gran diámetro de 42 mm/1,65 pulg)
- Sistema flexible de estantes para carga óptima, fácil de retirar para su limpieza, con bordes redondeados
- Interior de acero inoxidable (1.4301/ASTM 304) y esquinas redondeadas para una limpieza sencilla
*Basado en comparación con los modelos BK6160/Precision815
Nota: los valores indicados se basan en pruebas establecidas por la norma DIN12880.
Garantía
2 años
Especificaciones
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
De 5 °C a 70 °C | |
Fluorescente de vacío grande | |
Energéticamente eficiente | |
1 | |
Tecnología Peltier: sin refrigerante |
Acero revestido | |
Incubadora automatizada | |
Puerta exterior sólida y puerta interior de vidrio | |
Espuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC | |
1,6 in (42 mm) |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.