Learn More
Hexacloro-1,3-butadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433557
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11433557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17316.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-68-3
Fórmula molecular C4Cl6
Peso molecular (g/mol) 260.744
Número MDL MFCD00000836
Clave InChI RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexachloro-1,3-butadiene, hexachlorobutadiene, perchlorobutadiene, hcbd, hexachlorobuta-1,3-diene, dolen-pur, hexachlorbutadiene, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, 1,3-hexachlorobutadiene, hexachlor-1,3-butadien
PubChem CID 6901
ChEBI CHEBI:5691
Nombre IUPAC 1,1,2,3,4,4-hexaclorobuta-1,3-dieno
SMILES C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachloro-1,3-butadiene
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.68
Punto de ebullición 215°C
Olor Mild
Índice de refracción 1.555
Cantidad 50 g
Número UN UN2279
Beilstein 1766570
Índice Merck 14,4678
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.76
Porcentaje de pureza 97%