Learn More
Éter monobencil glicol de hexaetileno, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hexaethylene glycol monobenzyl ether |
CAS | 24342-68-5 |
Cantidad | 1 g |
Fórmula molecular | C19H32O7 |
Clave InChI | VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1 |
Nombre IUPAC | 1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol |
Peso molecular (g/mol) | 372.46 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.46 |