Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje antiestáticas hexagonales Fisherbrand™ son navecillas de poliestireno flexibles con superficies suaves.
13.25€ - 105.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Forma | Hexagonal |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15788187
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 64 mm | 51 mm |
49.60€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15708197
|
Fisherbrand™
|
31 mm | 127 mm | 89 mm |
105.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15798187
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 102 mm | 76 mm |
93.75€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15778187
|
Fisherbrand™
|
9 mm | 38 mm | 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Las navecillas flexibles pueden doblarse en ciertos puntos para formar boquillas para vertido.
- Los fondos planos y los laterales inclinados ofrecen una transferencia precisa.
- Biológicamente inertes y resistentes para diluir y debilitar los ácidos, las soluciones acuosas, los alcoholes y las bases.
- Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C
- Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
- Solo versión antiestática.
- 1 color, 4 tamaños.
- Paquete de 500.
- Todas cuentan con la aprobación para uso alimentario de la FDA.
- Desechables.
Especificaciones
Plano | |
Desechables | |
Hexagonal |
Blanco | |
Poliestireno | |
Analizador de humedad por microondas |