Learn More
Hexametilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Hexamethylacetone is used to prepare di-tert.-butyladamantylcarbinol by reacting with 1-bromo-adamantane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hexametilacetona se usa para preparar di-terc-butiladamantilcarbinol al reaccionar con 1-bromo-adamantano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La hexametilacetona se usa para preparar di-terc-butiladamantilcarbinol al reaccionar con 1-bromo-adamantano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hexamethylacetone |
Densidad | 0.824 |
Punto de ebullición | 152°C to 153°C |
Temperatura de inflamación | 34°C (93°F) |
Índice de refracción | 1.419 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1224 |
Beilstein | 1701122 |
Sinónimo | hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.24 |