Learn More
Hexametildisilazano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11492108
Hexametildisilazano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492108
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Código de producto. 11492108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15139.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisilazano se utiliza como disolvente en síntesis orgánica y química organometálica. A menudo se utiliza como promotor de adhesión para la fotorresistencia en la fotolitografía. Además, se utiliza para la preparación de éteres de trimetilsililo a partir de compuestos hidroxi. Se utiliza como alternativa al secado de puntos críticos durante la preparación de muestras en microscopía electrónica. Se añade al analito para obtener productos de diagnóstico sililados durante la pirólisis en cromatografía de gases-espectrometría de masas.
Solubilidad
Miscible con metanol, cloroformo, éter etílico y benceno. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-97-3
Fórmula molecular C6H19NSi2
Peso molecular (g/mol) 161.395
Número MDL MFCD00008259
Clave InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nombre IUPAC [dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisilazane
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.774
Punto de ebullición 126°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Índice de refracción 1.408
Cantidad 100 mL
Número UN UN3286
Beilstein 635752
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,4689
Información de solubilidad Miscible with methanol,chloroform,ethyl ether and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.4
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252712 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
Número de lote10249707 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2024 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
Número de lote10247425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2023 Catalog NumberA15139.AP,A15139,A15139.0F,A15139.AE
Número de lote10243111 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/08/2022 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
Número de lote10185995 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethyldisilazane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexamethyldisilazane
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexametildisilazano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >