Learn More
Hexametildisiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10276870
Hexametildisiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276870
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 10276870
Marca: Thermo Scientific Acros 194791000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-46-0
Clave InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Punto de fusión -59.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 101.0°C
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H18OSi2
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3765 to 1.3785
Cantidad 100 mL
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Índice Merck 15,4726
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Peso molecular (g/mol) 162.38
Viscosidad 0.5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467536 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number194790025,194791000,194795000
Número de loteA0463437 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/06/2024 Catalog Number194790025,194791000,194795000
Número de loteA0459395 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
Número de loteA0454666 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
Número de loteA0396672 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethyldisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hexametildisiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >