Learn More
Hexametilenetramina 99, +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
la hexametilenetramina se utiliza como agente de formilación en la síntesis y como agente precipitante. También se utiliza en la producción de resinas fenólicas y sus compuestos de moldeo, que encuentran aplicación como aglutinantes en materiales ignífulos, forros de frenos y embrague. Participa en la preparación de 5-tert-butilo-2-hidroxi-isoftalaldehído. Es útil para el tratamiento de la infección del tracto urinario. Además, se utiliza en la reacción de Duff, reacción de Sommelet y en la reacción de Delepine.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, cloroformo y acetona.
Notas
higroscópicas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Evite condiciones como llamas, chispas y humedad.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Hexamethylenetetramine |
Punto de fusión | ∼280°C (sublimation) |
Densidad | 1.33 |
Temperatura de inflamación | 250°C (482°F) |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN1328 |
Beilstein | 2018 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,5966 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone. |
Show More |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252638 | Certificado de análisis | 05/10/2024 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10247881 | Certificado de análisis | 05/09/2023 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10238069 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10239366 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
10238163 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A17213.30,A17213.0I,A17213.0B |
Safety and Handling
- Hexamethylenetetramine
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..