Learn More
Hexanamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10147940
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 628-02-4
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00008046
Clave InChI ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capronamide, hexamide, hexylamide, n-caproamide, caproamide, n-hexanamide, hexamide van, hexanoamide, n-capronamide, n-caproic amide
PubChem CID 12332
Nombre IUPAC hexanamida
SMILES CCCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanamide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 100.0°C to 102.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CONH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.