Learn More
Heptane, CHROMASOLV™, ≥99%, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descripción
- Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
- Control de calidad de HPLC/UV-VIS
- Desviación de valor inicial de gradiente bajo
- Niveles bajos de trazas de metales
- Sin impurezas no volátiles
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Heptane |
Densidad | 0.684g/mL at 25°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.07 |
Temperatura de inflamación | −4°C (24.8°F) |
Punto de ignición | 433°F |
Fórmula lineal | CH3(CH2)5CH3 |
Presión de vapor | 83 mmHg (37.7°C), 40 mmHg (20°C) |
Número UN | UN1206 |
Beilstein | 1730763 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Heptane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Heptane, CHROMASOLV™, ≥99%, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido