Learn More
Hexano CHROMASOLV™, para HPLC, ≥97.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Unit Size:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Description
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hexano |
| Punto de fusión | - 95 °C |
| Nombre de nota | para HPLC |
| Densidad | 0.659 g/ml a 25 °C |
| Punto de ebullición | 69°C |
| Cantidad | 2.5 l |
| Índice de refracción | n20/D 1.375 |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)4CH3 |
| Presión de vapor | 256 mmHg (37.7 °C) |
| Beilstein | 1730733 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: n-hexane
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction