Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexane |
| Punto de fusión | -95°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.659g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 69°C |
| Cantidad | 4 x 2.5 L |
| Límite de explosión | 0.077 |
| Temperatura de inflamación | −26°C (−14.8°F) |
| Punto de ignición | 453°F |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hexane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: n-hexane