Learn More
Hexanos, ≈ 95 % de N-hexano, para HPLC Código de producto.: 10499170
Hexanos, ≈ 95 % de N-hexano, para HPLC
Código de producto. 10499170
1 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 10499170
Marca: Fisher Chemical H/0406/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
C6H14, número de CAS 110-54-3, hexanos, hidruro de hexil, hexano, skellysolve-b, esani, dipropil, n-hexano, gettysolve-b, hexanos, 2,5 l, 69 °C, CHEBI:29021, incoloro, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 9520, 86.178, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico, 8058, CCCCCC, 2,97
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 160mbar at 20°C
Viscosidad 0.31 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2527802 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Número de lote2526094 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Número de lote2525881 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Número de lote2525686 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
Número de lote2525568 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2025 Catalog NumberH/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanes, 95% n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
Hexanos, ≈ 95 % de N-hexano, para HPLC >