Learn More
Hexanos, 98 + %, extra puro, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10773884
Marca: Thermo Scientific Acros 176660250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6590g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido o sólido
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Gravedad específica 0.659
Fórmula molecular C6H14
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Número MDL MFCD00009520
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Agua 0.05% Max.
Índice Merck 14, 4694
Sinónimo Hex
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro