Learn More
Hexanos, para análisis, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95.0°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Acidez 0.0002 meq/g max.
Densidad 0.6590g/mL
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Hexanes
92112-69-1, 110-54-3
0.6590g/mL
−22°C
1.3748 to 1.3810
0.659
CH3(CH2)4CH3
0.01% max.
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Analítica
-95.0°C
0.0002 meq/g max.
69.0°C
Líquido
0.0005% max.
C6H14
0.31 mPa.s (20°C)
Hex
86.18
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Danger
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexanos, para análisis, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals