Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hexoquinasa, levadura
Código de producto. 15415969
Click to view available options
Cantidad:
10 kU
1 kU
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
Código de producto. 15415969
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63795.4I
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza para catalizar la fosforilación de los azúcares D-hexosa en la posición C6 utilizando ATP como fuente de fosfato. Se utiliza para determinar la glucosa, la fructosa, la manosa y el ATP.
Hexokinase is used to catalyzes the phosphorylation of D-hexose sugars at the C6 position utilizing, ATP as a phosphate source. Used to determine glucose, fructose, mannose and ATP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 1 kU
Formulario Liofilizado