Learn More
Hexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10207123
Hexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207123
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 ml
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10207123
Marca: Thermo Scientific Acros 204720010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-26-2
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Número MDL MFCD00008240
Clave InChI BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
Nombre IUPAC hexano-1 -amina
SMILES CCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylamine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 130.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5NH2
Índice de refracción 1.4170 to 1.4190
Cantidad 1 L
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: 14g/L (20°C).
Viscosidad 0.83 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462904 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Número de loteA0456511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Número de loteA0448898 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/08/2023 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Número de loteA0400695 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Número de loteA0444654 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2022 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >