Learn More
Techne™ Sistema de qPCR en tiempo real Prime Pro 48
Un nuevo termociclador en tiempo real de altas especificaciones que ofrece una mayor uniformidad del bloque térmico y el tiempo de ejecución más rápido de cualquier sistema de qPCR basado en bloques del mercado. Admite una exclusiva placa para PCR de polipropileno de 48 pocillos con la misma geometría que las placas de 384 pocillos estándar, pero con solo 1/8 del tamaño.
Marca:  Techne™ PRIMEPRO48
Código de producto. 15393155
Includes: Base y rasqueta, memoria USB de software EcoControl y EcoStudy, paquete de 50 placas, paquete de 50 sellos para placas, cables de alimentación y Ethernet
Descripción
Descripción
Velocidad
  • Velocidad de rampa nominal de 5,5 °C/s Calentamiento y enfriamiento rápidos
  • 40 ciclos en 40 minutos antes de la optimización
  • 40 ciclos en 15 minutos cuando se ha optimizado
  • Genotipo en cuatro minutos con más del 99 % de precisión
  • Procese hasta un 40 % más de muestras por hora que con un instrumento tradicional de 96 pocillos
  • Prepare una reacción de 4 plex con tan solo cuatro clics de ratón
  • Software de conformidad con las directrices MIQE
Sistema térmico
  • Capacidad de fusión de alta resolución (HRM)
  • Sistema térmico exclusivo Bloque hueco de plata lleno de líquido anodizado con oro
  • Cinco veces más de uniformidad
Reactivos
  • Tiempo de estabilización instantáneo para obtener la uniformidad líder del sector de ± 0,1 °C en todo el bloque (cualquier pocillo y cualquier instrumento) y resultados uniformes en cualquier sistema
  • Hay disponibles 400 kits de reactivos específicos del analito para qPCR
  • Acepta todas las marcas populares de reactivos
Advanced Optical Technology
  • Cuatro colores para facilitar el multiplexing
  • Sistema óptico exclusivo que utiliza control LED adaptativo
  • Normaliza automáticamente la fluorescencia. Nunca satura el detector. Elimine la diafonía
  • Siempre lee los 48 pocillos, con los cuatro filtros en cada ciclo
ProDock
  • Plataforma de carga de placas ergonómica para facilitar la carga de placas y con retroiluminación para permitir al usuario visualizar fácilmente la carga de muestras
  • Base con retroiluminación LED
  • El adaptador de placa se adapta a rotores de centrífuga estándar
  • Incluye herramienta de sellado de placas
Rendimiento
  • Los resultados uniformes proporcionan confianza y fiabilidad Entre pocillos, entre ciclos y entre máquinas
  • Recopile datos procedentes de varios experimentos Agrupe placas y resultados entre laboratorios e instrumentos
  • Registre cada pocillo, con cada filtro, en cada ciclo. No pierda ni un solo punto de datos
  • Con el control LED adaptativo nunca tendrá dudas con sustancias desconocidas saturadas, la luz no blanqueará los pocillos contiguos y disfrutará del máximo rango dinámico
Sensibilidad
  • Una uniformidad de ± 0,1 °C en todo el bloque al instante tras cada cambio de temperatura significa que cualquier pocillo, en cualquier instrumento, proporciona la misma respuesta
  • HRM: identifica SNP de Clase IV >99,9 % del tiempo
  • Uniformidad de bloque inigualable con tecnología de bloque exclusiva que permite al investigador utilizar duplicados en Prime Pro 48
Pro Software
  • Software fácil de usar que integra control de usuario, recopilación de datos en tiempo real y análisis de datos avanzados
  • La nueva versión 5 del software permite disfrutar de una biblioteca química ampliada y contiene nuevos perfiles térmicos
  • Se suministra en un dispositivo de memoria USB
  • Utiliza una interfaz de usuario basada en iconos para simplificar el diseño y la configuración de experimentos
Software ProStudy
  • Análisis de datos y en varios experimentos
  • Permite un mayor rendimiento
  • Resultados expertos en Excel y Powerpoint
  • Se suministra en un dispositivo de memoria USB
Especificaciones
  • Sistema óptico: Excitación de LED doble (452 a 486 nm y 542 a 582 nm). Cuatro filtros de emisión de cámara CCD (505 a 545 nm, 562 a 596 nm, 604 a 644 nm, 665 a 705 nm)
  • Recopilación de datos: datos recopilados en los cuatro filtros para todos los pocillos con independencia de la configuración de la placa. La configuración de la placa para el análisis de datos se puede modificar después de que finalice el ciclo. El análisis de curvas de fusión permite la adquisición de datos continua en un solo filtro para proporcionar una mayor recopilación de puntos de datos y tiempos de procesamiento reducidos
  • Instalación: diseño «plug and play»
  • Precisión: Discrimina 10 000 y 5000 copias de plantilla con un 99 % de fiabilidad
  • Curva de fusión: permite la adquisición de datos continua en un solo filtro para proporcionar una mayor recopilación de puntos de datos y tiempos de procesamiento reducidos
  • Hercios: De 50 a 60Hz
  • Corriente: 5A
  • Potencia máxima: 500 W (la potencia típica es de 180 W)
Aplicaciones
  • Laboratorios académicos, gubernamentales y corporativos
  • Investigación humana, agrigenómica, traslacional, estudios forenses y muchos otros mercados
  • Sonda, colorante de unión de ADN y productos químicos de HRM
  • Expresión génica, detección viral y biblioteca de secuenciación
  • Preparación, identificación de genotipos y aplicaciones de detección de mutaciones
Servicio Técnico
Un año (piezas y mantenimiento incluidos)