Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator
Use and recover volumes as low as 5 mL, ensuring preservation of precious samples with the HI-200 Series Hybridization Incubator.
4545.00€ - 6460.00€
Especificaciones
Tipo | Incubadora de hibridación |
---|---|
Velocidad | 0,5 a 20 rpm |
Uniformidad de temperatura | < ± 1 °C |
Tensión | 230 V |
Vataje | 750 W |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573859
|
Cole-Parmer™
39455-04 |
Ambiente +10 °C a 80 °C |
4545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12803386
|
Cole-Parmer™
39455-03 |
Ambiente +10 °C a 100 °C |
6460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Rotational speed from 0 to 20 rpm and rocking speed up to 60 opm.
- Radioactive-safe protective casing and nondrip tube design minimize risk to user.
- With excellent stability of ±0.1°C within the tubes, these hybridization incubators are great for nucleic hybridization applications such as Northern, Southern, and Western blots.
- Each incubator features two shakers—rotisserie shaker with rotational speed from 0 to 20 rpm and platform shaker with rocking speed up to 60 oscillation/minute.
- A removable drip tray provides for easy cleaning.
- Adjustable feet make leveling on uneven surfaces quick and easy.
Especificaciones
Incubadora de hibridación | |
< ± 1 °C | |
750 W |
0,5 a 20 rpm | |
230 V | |
50/60 Hz |