Learn More
Applied Biosystems™ Formamida Hi-Di™
La configuración más pequeña (5 ml) minimiza el número de ciclos de congelación/descongelación en comparación con el frasco de 25 ml más grande.
Marca: Applied Biosystems™ 4401457
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La formamida altamente desionizada (Hi-Di) se utiliza para volver a suspender muestras antes de la inyección electrocinética en sistemas de electroforesis capilar.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
5 mL | |
Hi-Di™ | |
MFCD00007941 | |
NC=O | |
45.04 |
Líquido | |
CH3NO | |
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N | |
formamida |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido