Learn More
Applied Biosystems™ Formamida Hi-Di™
La formamida altamente desionizada (Hi-Di)
Marca: Applied Biosystems™ 4311320
60.29 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La formamida altamente desionizada (Hi-Di) se utiliza para volver a suspender muestras antes de la inyección electrocinética en sistemas de electroforesis capilar.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Almacenar entre -15 °C y -25 °C. Evite los ciclos múltiples de congelación/descongelación. | |
High-Di™ | |
25 mL | |
Hielo seco |
Secuenciación | |
Formamida | |
Formamida | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
- Hi-Di Formamide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: formamide
Para uso exclusivo en investigación