Learn More
Applied Biosystems™ Formamida Hi-Di™
La formamida altamente desionizada (Hi-Di)
Marca:  Applied Biosystems™ 4440753
94.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24365" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879856
  • 102.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La formamida altamente desionizada (Hi-Di) se utiliza para volver a suspender muestras antes de la inyección electrocinética en sistemas de electroforesis capilar.
Información de órdenes
Unidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
High-Di™
Formamida, 4 x 5 ml, líquido, tipo de reactivo de formamida
4 x5 ml
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Formamida
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formamide
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación