Learn More
FTM Technologies™ Campana extractora portátil HI3P
Click to view available options
Caudal:
De 50 a 450 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos, soldadura y aplicación de disolventes, entre otras
- Se puede utilizar como campana extractora (sin conductos) de recirculación (filtro de carbón activo o filtro de polvo) o con una salida externa (filtro de salida externo y conducto de escape)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 350 x 200 x 430mm |
| Caudal | De 50 a 450 m3/h |
| Hertz | 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Peso (métrico) | 6 kg |