Learn More
Gibco™ Medio Hibernate™-A
Medio Hibernate™-A
Marca: Gibco™ A1247501
141.52 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01250kg
Descripción
El medio Hibernate es un medio de nutrientes independiente de CO2 para el mantenimiento de las células, los tejidos y las rebanadas de tejido neuronales. El medio Hibernate-A está optimizado para células adultos o posnatales en niveles de dióxido de carbono ambiental.El medio Hibernate permite mantener las neuronas a niveles de CO2 ambiente durante un máximo de 48 horas. Esto proporciona a los científicos una mayor comodidad y control a la hora de realizar experimentos de sobremesa con células vivas, tales como estudios de microscopía, citometría de flujo y otros estudios de fisiología. El medio permite conservar hasta un mes el tejido cerebral viable antes de su procesamiento mediante la refrigeración y el mantenimiento de los fragmentos de tejido.
El medio Hibernate se puede combinar con los suplementos B-27 para producir un medio completo.
Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del medio Hibernate y los suplemento B-27.
Para protocolos establecidos que usan el medio Hibernate, acceda a nuestro manual de protocolos de neurobiología Gibco.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
|
Sin suero | |
Líquido | |
Sin suero | |
Rojo de fenol | |
Ambiente |
Células neuronales | |
Cultivo de células de mamífero | |
Medio de cultivo celular | |
Estériles | |
Hibernate™ | |
Citotoxicidad, endotoxina, esterilidad, pH, osmolalidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.