Learn More
Gibco™ Medio Hibernate™-E
GREENER_CHOICE
Medio Hibernate™-E
Marca:  Gibco™ A1247601
144.40 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10315538
  • 158.00€ / 500 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio Hibernate es un medio de nutrientes independiente de CO2 para el mantenimiento de las células, los tejidos y las rebanadas de tejido neuronales. El medio Hibernate-E está optimizado para células embrionarias o tejidos en niveles de dióxido de carbono ambiental.
El medio Hibernate permite mantener las neuronas a niveles de CO2 ambiente durante un máximo de 48 horas. Esto proporciona a los científicos una mayor comodidad y control a la hora de realizar experimentos de sobremesa con células vivas, tales como estudios de microscopía, citometría de flujo y otros estudios de fisiología. El medio permite conservar hasta un mes el tejido cerebral viable antes de su procesamiento mediante la refrigeración y el mantenimiento de los fragmentos de tejido.
El medio Hibernate se puede combinar con los suplementos B-27 para producir un medio completo.
Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del medio Hibernate y los suplemento B-27.
Para protocolos establecidos que usan el medio Hibernate, acceda a nuestro manual de protocolos de neurobiología Gibco.
Vea las publicaciones que utilizan productos de neurobiología Gibco en nuestra CellCite Gibco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Sin suero
Líquido
Sin suero
Rojo de fenol
500 mL
Citotoxicidad, endotoxina, esterilidad, pH, osmolalidad
Células madre neuronales
Cultivo de células de mamífero
Medios para células madre
Estéril
Hibernate™
Ambiente