missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18779583 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Cantidad:
0.025 mL
Código de producto. unitSize Cantidad
18779583 0.10 ml -
18097803 25 microlitros 0.025 mL
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18779583

Marca: Novus Biologicals NBP102160

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

HIF-1 alpha Polyclonal specifically detects HIF-1 alpha in Human, Mouse, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Alias de gen AINT, anti-HIF-1 alpha, anti-HIF1A, ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, BHLHE78, Class E basic helix-loop-helix protein 78, HIF1, HIF-1 alpha, HIF1A, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, hyp
Método de purificación Affinity Purified
Especies diana Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.