missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-3 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200071360 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18465295 25 μL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18465295

Marca: Novus Biologicals NBP18997725ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HIF-3 alpha Polyclonal specifically detects HIF-3 alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIF-3 alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9Y2N7
Alias de gen Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP7, BHLHE17, bHLHe17HIF-3A2, Class E basic helix-loop-helix protein 17, HIF-3A4, HIF-3-alpha, HIF3-alpha, hypoxia inducible factor 3, alpha subunit, hypoxia-inducible factor 3-alpha, hypoxia-inducible factor-3 alpha 4, Inhibitory PAS domain protein, IPASHIF3-alpha-1, Member of PAS protein 7, MOP7PAS domain-containing protein 7, PASD7HIF-3A
Símbolos de los genes HIF3A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SPDLRRLLGPILDGASVAATPSTPLATRHPQSPLSADLPDELPVGTENVHRLFTSGKDTEAVETDLDIAQDADALD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Chromatin Research, HIF Target Genes, Hypoxia, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64344
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.