missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIF3A Monoclonal Antibody (OTI5B7), TrueMAB™, OriGene
Descripción
Cell growth and viability is compromised by oxygen deprivation (hypoxia). Hypoxia-inducible factors, including HIF-1 alpha, HIF-1 beta (also designated Arnt 1), EPAS-1 (also designated HIF-2 alpha) and HIF-3 alpha, induce glycolysis, erythropoiesis and angiogenesis in order to restore oxygen homeostasis. Hypoxia-inducible factors are members of the Per-Arnt-Sim (PAS) domain transcription factor family. In response to hypoxia, HIF-1 alpha is upregulated and forms a heterodimer with Arnt 1 to form the HIF-1 complex. The HIF-1 complex recognizes and binds to the hypoxia responsive element (HRE) of hypoxia-inducible genes, thereby activating transcription.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HIF3A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI5B7 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | HIF3A |
| N.º de referencia del gen | Q9Y2N7 |
| Alias de gen | HIF-3A, HIF3-alpha-1, IPAS, MOP7, PASD7, bHLHe17 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?