Learn More
Applied Biosystems™ Kit de RNA-to-cDNA™ de alta capacidad
Descripción
Includes
Kit de reacción 50: 1 x 50 μl de mezcla de enzimas 20X (MuLV y proteína inhibidora de ARNasa); 1 x 500 μl de mezcla tampón 2X RT (incluye dNTP, octameros aleatorios y oligo dT-16)
El kit de ARN a ADNc de alta capacidad es un kit de transcripción inversa optimizado que incluye las siguientes características:
- Rápido: tiempo de reacción corto (normalmente de 30–60 minutos)
- Práctico: flujo de trabajo sencillo con pocos pasos de pipeteo (2 tubos)
- Fiable: transcripción inversa de objetivos limitados y abundantes
- Flexible: protocolo optimizado de 2 pasos, que permite múltiples reacciones de PCR a partir de una sola transcripción inversa
- Temperatura óptima de reacción: 37 °C
- Tamaño del producto final: 7 kb o menos
Síntesis de ADNc simplifica a la vez que mantiene la sensibilidad de detección Los componentes trabajan juntos para proporcionar una transcripción inversa sensible y específica en una amplia gama de cantidades de moldes. La amplificación de una serie de dilución del estándar de referencia de concentración del ARN muestra una excepcional eficacia de PCR y transcripción inversa en 11 órdenes de magnitud. Este amplio rango dinámico permite que un conjunto de condiciones de reacción detecten transcripciones de genes muy activos y de expresión débil. La formulación de dos tubos reduce el tiempo de reacción y requiere menos pasos de pipeteo que el kit de transcripción inversa de gran capacidad de ADNc. A la vez, mantiene un elevado rendimiento.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Mezcla de enzimas 20X (1 x 50 μl) |
| Formato | Kit |
| Velocidad de reacción | De 30 a 60 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Transcriptasa inversa | MultiScribe |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR |
| Mostrar más |