Learn More
Applied Biosystems™ Kit de RNA-to-cDNA™ de alta capacidad
Click to view available options
N.º de reacciones:
50 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
500 reacciones
cada uno
Descripción
Includes
Una mezcla de enzimas de 500 μl (MuLV y proteína inhibidora de ARNasa) (20X), 5 x 1 ml de mezcla de tampón RT (2X) (incluye dNTP, octámers aleatorios y oligo dT-16)
Características:
- Rápido: tiempo de reacción corto (normalmente de 30 a 60 minutos)
- Práctico: flujo de trabajo sencillo con pocos pasos de pipeteo
- Fiable: transcripción inversa de objetivos limitados y abundantes
- Flexible: protocolo optimizado de 2 pasos, que permite múltiples reacciones de PCR a partir de una sola transcripción inversa
- Optimice la síntesis de ADNc y mantenga la sensibilidad de detección
- Los componentes del kit de dos tubos trabajan de forma conjunta para proporcionar una transcripción inversa específica y sensible en una amplia gama de cantidades de moldes
- La amplificación de una serie de dilución del estándar de referencia de concentración del ARN muestra una excepcional eficacia de PCR y transcripción inversa en 11 órdenes de magnitud
- Este amplio rango dinámico permite que un conjunto de condiciones de reacción detecten transcripciones de genes muy activos y de expresión débil
- La formulación de dos tubos reduce el tiempo de reacción y requiere menos pasos de pipeteo que el kit de transcripción inversa de gran capacidad de ADNc y, al mismo tiempo, mantiene un elevado rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Mezcla de enzimas 20X (1 x 500 μl) |
| Formato | Kit |
| Velocidad de reacción | De 30 a 60 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| Cantidad | 500 reacciones |
| Transcriptasa inversa | MultiScribe |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Para utilizar con (aplicación) | Real Time PCR (qPCR), RT-PCR |
| Mostrar más |